주요 문서
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩294,756
₩294,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩294,756
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H54NO9P
Molecular Weight:
579.70
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
₩294,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)