문서
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H42O3
CAS Number:
Molecular Weight:
342.56
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable