주요 문서
860906L
Avanti
14:0-13:0-14:0 TG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,3-ditetradecanoyl-2-tridecanoyl-glycerol-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,589,084
₩1,589,084
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,589,084
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H79D5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
714.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.12
₩1,589,084
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860906L-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)