문서
860908L
Avanti
14:0-17:1-14:0 TG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,3-ditetradecanoyl-2-heptadec-10-enoyl-glycerol-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H85D5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
768.26
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.12
분석
>99% (TLC)
형태
solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860908L-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C