주요 문서
860853P
Avanti
16:0 Azido Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
16-azidohexadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩618,846
₩618,846
예상 입고일2025년 7월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩618,846
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H74N13O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1098.05
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩618,846
예상 입고일2025년 7월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860853-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H65N10O17P3S.3H3N/c1-37(2,32(51)35(52)41-19-17-27(48)40-20-21-68-28(49)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-18-45-46-39)23-61-67(58,59)64-66(56,57)60-22-26-31(63-65(53,54)55)30(50)36(62-26)47-25-44-29-33(38)42-24-43-34(29)47;;;/h24-26,30-32,36,50-51H,
InChI key
IRKUQXJWDGYOIA-LFYAMDRWSA-N
일반 설명
Azido Coenzyme A is a derivative of coenzyme A.[1]
포장
pkg of 1 x 1mg; 5mL glass amber screw cap vial (860853P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
One-step transformation of coenzyme A into analogues by transamidation
Sanichar R and Vederas J C
Organic Letters, 19(8), 1950-1953 (2017)