주요 문서
860500C
Avanti
C16 Cyanine 5 SM
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-palmitoyl sphingomyelin-N-(Cyanine 5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 μG
₩462,840
₩462,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 μG
₩462,840
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C72H119ClN5O7P
CAS Number:
Molecular Weight:
1233.17
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩462,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
package of 1 × 250 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860500C-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)