810345C
Avanti
18:0 Cyanine 5 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810345C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810345C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
1 mg/mL (810345C-1mg)
1 mg/mL (810345C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객