주요 문서
860838P
Avanti
CER7-2′S,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860838P, powder
동의어(들):
N(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,305,493
₩1,305,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,305,493
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H58D9NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
578.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
₩1,305,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860838P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860838P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H67NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-33(39)34(40)35-31(29-36)32(38)28-27-30(37)25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h27-28,30-33,36-39H,3-26,29H2,1-2H3,(H,35,40)/b28-27+/t30-,31+,32-,33+/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChI key
FDCYWFADVRIZMH-OYEKWZFKSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860838P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)