문서
860834P
Avanti
C6(6-azido) GluCer
Avanti Research - A Croda Brand 860834P, powder
동의어(들):
D-gluctosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H56 N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
600.79
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
형태
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860834P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860834P
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860834P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available