분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860431P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860431P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H77NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,33-35,37-40,42-43,45-47H,3-26,28,30-32H2,1-2H3,(H,41,44)/b29-27+/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40-
InChI key
VJLLLMIZEJJZTE-KAQXTUTFSA-N
애플리케이션
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객