포장
pkg of 1 × 5 mg (860825P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860825P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H81NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-41,44-46H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b18-17-,36-34+/t39-,40+,41+/m0/s1
InChI key
AEJPDHWODCHVKB-LDVUWZDOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.