주요 문서
860707P
Avanti
DPH Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-[3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoyl]-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩824,282
₩824,282
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩824,282
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H55NO3
Molecular Weight:
585.86
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩824,282
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860707P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)