주요 문서
860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research - A Croda Brand 860064P, powder
동의어(들):
NGcGM3 Ganglioside (bovine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C65H121N3O22
CAS Number:
Molecular Weight:
1296.66
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860064P
지질 유형
lipid extracts
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
InChI key
REEGKSVAHNARFK-XHKMRSCRSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
기타 정보
Structure, molecular formula, and molecular weight are for a representative form of the material.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)