분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (841118P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 841118P
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of zwitterionic liposome for binding assay[4]
- as a component in optimized theranostic nanoemulsion (NE) formulations[5]
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) for detecting the leakage of intraliposomal carboxyfluorescein caused by anthraquinones[6]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.