분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (857503P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (857503P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P)
지질 유형
phospholipids
bacterial lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-18-20-23-26-29-36(3)8-2/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t36-,37-/m1/s1
InChI key
WJIZATXJPUTHHS-FZNHDDJXSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.