주요 문서
857511P
Avanti
Iso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand (857511P), powder
동의어(들):
13-Methyltetradecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩220,357
₩220,357
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩220,357
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩220,357
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (857511P)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Iso 15:0 Fatty Acid, also known as 13-Methyltetradecanoic acid, belongs to the family of branched chain fatty acids (BCFA).[1] It is obtained from soy fermentation products.[2]
생화학적/생리학적 작용
Iso 15:0 fatty acid possesses anti-cancer activity in various human cancer cells.[2]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857511P-10MG and 857511P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
13-Methyltetradecanoic acid exhibits anti-tumor activity on T-cell lymphomas in vitro and in vivo by down-regulating p-AKT and activating caspase-3
Cai Q, et al.
PLoS ONE, 8(6), 1669-1676 (2013)
A comprehensive study of serum odd-and branched-chain fatty acids in patients with excess weight
Mika A, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 24(8), 1669-1676 (2016)