700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
동의어(들):
111015
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
methylene chloride solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 700185M
농도
1 mg/mL (700185M-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.