분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 25 mg (850555O-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850555O
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC[C@](C)(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
InChI key
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.