주요 문서
Z302325
Quickfit® Cone/Screw-thread Adapters
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter), joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
ST51/13
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩71,152
₩71,152
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩71,152
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩71,152
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/23
제조업체/상표
Quickfit ST 51/13
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
피팅
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Quickfit screw-thread joints on these cone adapters provide a versatile means of coupling thermometers, bleed tubes, electrodes, etc; with Quickfit glassware. The joints are readily adjustable for depth of immersion by slackening the screw cap, and give excellent results under vacuum.
Can be used in apparatus at temperatures up to 300°C providing excessive heat is not applied directly to the screw-thread union.
For replacement parts, see related products section of web site listing.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)