주요 문서
850454C
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩206,553
₩206,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩206,553
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H76NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
705.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩206,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
solution
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850454C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850454C
농도
10 mg/mL (850454C-25mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.[1]
애플리케이션
16:0-14:0 PC (1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in the monolayer to study the interfacial behavior of cholesterol, ergosterol and lanosterol.[2] It may also be used as an inhibitor for screening recombinant human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) .(3)
생화학적/생리학적 작용
Phosphatidylcholine (PC) lowers the levels of cholesterol and triglycerides.[2]
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850454C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
the
The Membranes of Cells (2016)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)