810891C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mg (
810891C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810891C-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
1 mg/mL (810891C-1MG)
1 mg/mL (810891C-5MG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객