주요 문서
8.51067
Sigma-Aldrich
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt
Novabiochem®
동의어(들):
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt, Boc-NH(CH 2) 5NH 2 · nTosOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩2,148,146
₩2,148,146
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩2,148,146
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2O2 · xC7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
202.29 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.22
₩2,148,146
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: spacer
제조업체/상표
Novabiochem®
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.N(CCCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H22N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
HIKFZTSCNAAZQN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Diaminopentane monoprotected with acid-labile Boc protecting group.
결합
Replaces: 01-63-0073
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable