880153C
Avanti
DOPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
1 mg/mL in chloroform
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.