주요 문서
700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
동의어(들):
14-dehydro zymostenol, Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩735,977
₩735,977
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩735,977
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O
CAS Number:
Molecular Weight:
384.64
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩735,977
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19?,20?,21-,23?,26-,27+/m0/s1
InChI key
AWBZPJQUWZBRII-BTEGJBIDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)