문서
700356P
Avanti
Ent-Androstenedione
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Androst-4-ene-3,17-dione, (8α,9β,10α,13α,14β)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26O2
Molecular Weight:
286.41
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 1 mg ((700356P-1MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700356P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable