분석
>99% (HPLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (699852P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699852P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2O.[NH4+]
InChI
1S/C82H155N2O20P.H3N/c1-6-11-16-21-26-31-33-38-43-48-53-58-72(89)99-66(56-51-46-41-36-29-24-19-14-9-4)61-71(88)84-76-80(103-74(91)62-67(57-52-47-42-37-30-25-20-15-10-5)100-73(90)59-54-49-44-39-34-32-27-22-17-12-7-2)79(104-105(95,96)97)68(63-85)102-82(76)9
InChI key
XERJCJBCCDONJL-WOBTUNBLSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as a synthetic adjuvant for respiratory syncytial virus (RSV) vaccine[1]
- as a synthetic adjuvant to prepare hepatitis B virus (HBV) and virus-like particles (VLP)-based human papillomavirus (HPV) vaccines[2]
- in liposome preparation for the generation of army liposome formulation (ALF) for human immunodeficiency (HIV) gp140 antigen immunization studies in mice.[3]
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.