분석
>99% (HPLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (699851P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699851P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 699851P
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2O.[NH4+]
InChI
1S/C54H103N2O17P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-20-23-26-29-32-35-46(61)70-41(34-31-28-25-22-18-15-12-9-6-3)37-45(60)56-48-51(64)52(73-74(66,67)68)42(38-57)72-54(48)69-39-43-49(62)50(63)47(53(65)71-43)55-44(59)36-40(58)33-30-27-24-21-17-14-11-8-5-2;/h40-43,47-54,
InChI key
WBMOMCHVNLUEBA-MWYCKLIASA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객