주요 문서
610020
Avanti
Mini-Extruder (only)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Mini-Extruder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩618,541
₩618,541
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩618,541
About This Item
UNSPSC 코드:
23151503
NACRES:
NB.51
₩618,541
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
저장 온도
room temp
일반 설명
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
애플리케이션
Mini-Extruder (only) has been used to perform extrusion (fifteen times) of the multilamellar vesicles (MLVs) suspension, through a polycarbonate filter.[1]
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Azalomycin F5a, a polyhydroxy macrolide binding to the polar head of phospholipid and targeting to lipoteichoic acid to kill methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Yuan G, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 109, 1940-1950 (2019)
프로토콜
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.