주요 문서
610009
Avanti
PC Membranes 0.8um
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.8μm 19mm (100/pk)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩251,416
₩251,416
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩251,416
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
₩251,416
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
생화학적/생리학적 작용
Polycarbonate membranes are useful to prepare uniform and specific sized liposomes by ordered extrusion.[1] PC Membranes 0.8um is suitable for filtering sarcolemma membrane fragments.[2]
성분
Whatman® Nuclepore Hydrophilic Membrane 10417304
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Sarcolemmal Chloride and Potassium Channels from Normal and Myotonic Mouse Muscle Studied in Lipid-Supplemented Vesicles
Wischmeyer E, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 213(2) (1995)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)