주요 문서
330277P
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩242,179
₩242,179
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩242,179
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39D4NO6
Molecular Weight:
469.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
₩242,179
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (330277P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI key
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330277P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)