주요 문서
300216AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 5
Avanti Research - A Croda Brand
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
300216-1EA
₩352,002
₩352,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
300216-1EA
₩352,002
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
₩352,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
작용기
(Sphingolipid)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Targeted drug delivery
특징 및 장점
Instructions for using the LNP Lipid Blend 5:
1) Add 1-mL of ethanol to the vial to achieve 25 mg/mL. Mix well to achieve full dissolution.* 2) Dilute nucleic acid in aqueous buffer.**
3) Use solvent injection to create LNPs. Different parameters and cargo will result in different particle size results.
4) Dialyze the final formulation against buffer of choice to remove residual ethanol. *Note: low heat, sonication, or vortexing can be used as needed **Note: common buffers include citrate, Tris, or PBS
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)