주요 문서
300212AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 1
Avanti Research - A Croda Brand
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
300212-1EA
₩352,002
₩352,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
300212-1EA
₩352,002
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
₩352,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1X1 ea (300212-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
작용기
(Sphingolipid)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Targeted drug delivery
특징 및 장점
Instructions for using the LNP Lipid Blend 1:
1) Dissolve cationic lipid in ethyl alcohol.
2) Once completely dissolved, use pipette to transfer cationic/ethanol solution into LNP Blend 1 vial.
3)Add amount of ethyl alcohol required to bring lipids to total desired volume. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. 4) Dilute nucleic acid in aqueous buffer (use appropriate pH for cationic lipid).
5) Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. 6) Remove ethanol by dialysis.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)