주요 문서
Z759090
KDS Legato 180, dual syringe picoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
dosin pumps, infusion pumps, pump infusion
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
제품 Z759090은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
CSA approved
accuracy± 0.35%
1 channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788180
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
용적
0.0005-10 mL
중량
2.66 kg (5.9 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dual syringe infuse/withdraw optimized for low flow with program options for 2 programs. 50 steps each. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
특징 및 장점
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)