주요 문서
Z743260
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩71,862
₩71,862
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩71,862
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩71,862
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
material
silicon
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930122
파라미터
60 °C (180 °C)
I.D. × 길이
12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)