주요 문서
Z303453
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
FR500/3S/2A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩99,775
₩99,775
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩99,775
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩99,775
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
조인트
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FR500/3S/2A
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
150 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One vertical central neck and one angled side neck
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)