주요 문서
Z120790
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,000 mL
동의어(들):
Dewar Flask, Wide-Mouth Dewar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩395,038
₩395,038
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩395,038
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩395,038
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
wide-mouth
조인트
Joints neck (70)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
1,000 mL
깊이 × 전체 높이
30.2 cm × 33.7 cm
내면 직경
7.0 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)