주요 문서
Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
특징
1/2 Size
제조업체/상표
Polarware 30242
용량
6.3 L
크기
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)