주요 문서
Z319678
Sigma-Aldrich
Buchi® cold-trap condenser, for Rotavapor® evaporators
Outer part, For 210/215, plastic-coated glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,640,726
₩2,640,726
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,640,726
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩2,640,726
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
plastic-coated glass
제조업체/상표
Büchi 40643
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Comes with hose barb and drain sleeve.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)