주요 문서
Z319651
Buchi® cold-trap condenser, for Rotavapor® evaporators
Inner part, For 210/215
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩696,493
₩696,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩696,493
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩696,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Büchi 00672
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Is Z319651-1EA compatible with Buchi R100 rotovaps?
    1 답변
    1. Yes, the Buchi R-100 can accommodate this cold trap condenser.