주요 문서
Z740841
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets ASTM E 1272
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.10 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩68,107
₩68,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩68,107
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩68,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 0.20 mL
포장
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.10 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)