주요 문서
Z547786
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
straight
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩32,074
₩32,074
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩32,074
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩32,074
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
일반 설명
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
법적 정보
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)