주요 문서
Z690384
Ace replacement reactor head, PTFE
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩521,203
₩521,203
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩521,203
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
₩521,203
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 12858-15
직경
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Ace reactor heads are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)