주요 문서
Z568473
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
3 positions
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩891,069
₩891,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩891,069
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
₩891,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)