주요 문서
Z682373
Ace rotary evaporator condenser complete "V" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,754,732
₩1,754,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,754,732
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,754,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40601
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The main glass condenser body with inner coil for vertical installation, O-ring, 1 L receiving flask, stainless steel clamp, GL threaded caps and hose barbs.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)