주요 문서
Z567353
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 3.8 mm, L 241 mm
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩92,974
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩92,974
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
quartz tube
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad 706-PQ-9.50
길이
241 mm
O.D.
3.8 mm
챔버
102 μm
튜브 직경
3.8 mm
벽 두께 × 동심도 × 챔버
0.51 mm × 102 μm × 102 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)