주요 문서
Z682136
Ace cold trap inner body only for condenser "C" and "CR" assemblies
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩514,199
₩514,199
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩514,199
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩514,199
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
제조업체/상표
Büchi equivalent, 00672
관련 카테고리
일반 설명
The cold trap inner body for the Ace condenser "C" and "CR" assemblies, fit with the Ace cold trap outer body, Z682128 or Z682071.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)