주요 문서
Z682071
Ace cold trap outer body only for condenser "C" assembly
plastic-coated glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,772,089
₩1,772,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,772,089
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,772,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
plastic-coated glass
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40643
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The cold trap outer body for the Ace condenser "C" assembly, is glass with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks. Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi rotary evaporator.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)