주요 문서
Z678562
2mag MIX 1 magnetic stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
동의어(들):
induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer, stirrer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,173,848
₩1,173,848
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,173,848
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩1,173,848
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
material
stainless steel plate
특징
CE compliant
positions 1
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 30001
파라미터
100-2000 rpm speed
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 180 mm × 200 mm
교반기 용적
10000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultra flat, wear-free magnetic stirrer with 1 large stirring position, up to 10,000 mL stirring volume, also suitable for viscous media.
100% maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing of solutions, extremely wide speed range from 100 to 2,000 rpm, jerk-free stirring even at low speeds, 4-step power settings for high power with regard to large and viscous stirring volumes and reduced power for the warming-free continuous operation.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)