주요 문서
Z678538
2Mag MIX 1 eco magnetic stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC (4-way adaptor supplied)
동의어(들):
induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer, stirrer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩710,297
₩710,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩710,297
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩710,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel plate
특징
CE compliant
4-way adaptor includes: Europlug (flat 2-pin), UK, US and Australian
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 30101
파라미터
120-1400 rpm speed
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 120 mm × 120 mm
교반기 용적
3000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultra flat, wear-free magnetic stirrer with 1 large stirring position, up to 3,000 mL stirring volume, also suitable for operation with aggressive media.
Price-optimized magnetic stirrer, 100% maintenance-free and wear-free by inductive 2Mag-Magnetic-Drive concept for mixing of solutions, speed range from 120 up to 1,400 rpm, jerk-free stirring even at low speeds.
  • Maintenance-free
  • Economical
  • SoftStar setting for reliable, jerk-free centering of stirring bar
  • Clear digital display
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)