주요 문서
Z656151
Heidolph electronic stirrers
RZR 2052 control
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
230 V
230 V
설명
torque <= 180 Ncm peak overload
특징
CE compliant
제조업체/상표
RZR 2052 control
Heidolph 501-20521-00
재고 정보
available only in EU
점성 측정 범위
≤40,000 (mPas)
파라미터
30-1000 rpm speed
출력
100 watts
전력 소비
140 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constant speed under changing loads. Encapsulated housing, partly sealed against aggressive substances. For a limited time, accepts 200% peak overload. Automatic motor cut-out in a continuous overload situation. Enhanced digital display of torque and speed. Set speed displayed at standstill. Excellent mixing properties even of high viscosity substances. Torque calibration. Includes analogue interface and RS 232 C serial interface. Designed for continuous operation. Slim-line space-saving design. Includes chuck 10.5 mm. 3 year warranty.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)